Drukuj
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR400949-1G OR400949-5G OR400949-25G
APOSOR400949-1GEA 110 PLN
APOSOR400949-1G APOSOR400949-5G APOSOR400949-25G
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate
Formuła: C₈H₆BrIO₂
MW: 340.941 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11870175
Numer CAS: 1261588-35-5