Drukuj
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR400928-1G OR400928-250MG
APOSOR400928-1GEA 3360 PLN
APOSOR400928-1G APOSOR400928-250MG
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide 95%
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide
Formuła: C₈H₅Br₂ClO
MW: 312.386 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18392521
Numer CAS: 1261604-22-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III