Drukuj
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR400883-1G OR400883-5G OR400883-25G
APOSOR400883-1GEA 174 PLN
APOSOR400883-1G APOSOR400883-5G APOSOR400883-25G
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. topnienia: 44…46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07783657
Numer CAS: 67639-61-6