Drukuj
1-Hydroxy-4-nitroisoquinoline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Nitroisoquinolin-1(2H)-one
OR400882-1G OR400882-250MG OR400882-5G
APOSOR400882-1GEA 305 PLN
APOSOR400882-1G APOSOR400882-250MG APOSOR400882-5G
1-Hydroxy-4-nitroisoquinoline 97%
1-Hydroxy-4-nitroisoquinoline
Formuła: C₉H₆N₂O₃
Temp. topnienia: 247…248 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03861155
Numer CAS: 55404-29-0