Drukuj
Methyl 2-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR400880-1G OR400880-5G OR400880-10G
APOSOR400880-1GEA 110 PLN
APOSOR400880-1G APOSOR400880-5G APOSOR400880-10G
Methyl 2-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Methyl 2-methoxy-3-methylbenzoate
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12025375
Numer CAS: 52239-62-0