Drukuj
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR400877-250MG OR400877-1G
APOSOR400877-250MGEA 1340 PLN
APOSOR400877-250MG APOSOR400877-1G
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Formuła: C₉H₁₁BrO
Temp. Wrzenia: 131…140 °C (21 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18398319
Numer CAS: 122950-66-7