Drukuj
4-Bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR400871-1G OR400871-250MG
APOSOR400871-1GEA 3600 PLN
APOSOR400871-1G APOSOR400871-250MG
4-Bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine 95%
4-Bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine
Formuła: C₆H₆BrIN₂
MW: 312.934 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD30730274
Numer CAS: 2149591-36-4