3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
OR40081-1G
OR40081-250MG
APOSOR40081-1GEA
2100
PLN
APOSOR40081-1G
APOSOR40081-250MG
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile 95%
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile
Formuła:
C₅H₃ClN₄ Temp. topnienia: 194…196 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD10697779 Numer CAS: 54632-11-0 |