Drukuj
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR400797-250MG OR400797-1G OR400797-5G
APOSOR400797-250MGEA 116 PLN
APOSOR400797-250MG APOSOR400797-1G APOSOR400797-5G
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
Formuła: C₇H₃BrClNO
MW: 232.462 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD29037276
Numer CAS: 1934463-16-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III