Drukuj
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR400793-1G OR400793-250MG
APOSOR400793-1GEA 3270 PLN
APOSOR400793-1G APOSOR400793-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid
Formuła: C₇H₄BrClO₃
MW: 251.462 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD29037278
Numer CAS: 1934463-24-7