Drukuj
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR400738-1G OR400738-250MG OR400738-5G
APOSOR400738-1GEA 247 PLN
APOSOR400738-1G APOSOR400738-250MG APOSOR400738-5G
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid 95%
Formuła: C₇H₅BrO₃
Temp. topnienia: 206…208 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16999959
Numer CAS: 28547-28-6