Drukuj
5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR400708-250MG OR400708-1G OR400708-5G
APOSOR400708-250MGEA 1060 PLN
APOSOR400708-250MG APOSOR400708-1G APOSOR400708-5G
5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide 97%
5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide
Formuła: C₈H₅Br₂ClO
MW: 312.386 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18392520
Numer CAS: 1261775-99-8
Jednostka: 1759
ADR: 8 III