Drukuj
3-Methoxy-2-nitroaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR400682-1G OR400682-5G OR400682-25G
APOSOR400682-1GEA 110 PLN
APOSOR400682-1G APOSOR400682-5G APOSOR400682-25G
3-Methoxy-2-nitroaniline
3-Methoxy-2-nitroaniline
Formuła: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.15 g/mol
Temp. topnienia: 121…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18324417
Numer CAS: 16554-47-5