Drukuj
2-Bromo-3-chloroiodobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2-chloro-6-iodobenzene
OR400668-250MG OR400668-1G
APOSOR400668-250MGEA 110 PLN
APOSOR400668-250MG APOSOR400668-1G
2-Bromo-3-chloroiodobenzene 95%
2-Bromo-3-chloroiodobenzene
Formuła: C₆H₃BrClI
MW: 317.349 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28397823
Numer CAS: 1369793-66-7