Drukuj
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanone
OR400653-1G OR400653-5G
APOSOR400653-1GEA 714 PLN
APOSOR400653-1G APOSOR400653-5G
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Formuła: C₉H₉BrO
MW: 213.071 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18905445
Numer CAS: 1379325-64-0