Drukuj
2-Bromo-3-nitroaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR400621-1G OR400621-5G OR400621-250MG
APOSOR400621-1GEA 662 PLN
APOSOR400621-1G APOSOR400621-5G APOSOR400621-250MG
2-Bromo-3-nitroaniline
2-Bromo-3-nitroaniline
Formuła: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12923157
Numer CAS: 35757-20-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III