Drukuj
4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Bromo-2-nitrobenzylalcohol
OR400605-25G OR400605-5G
APOSOR400605-25GEA 1850 PLN
APOSOR400605-25G APOSOR400605-5G
4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₆BrNO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07779493
Numer CAS: 22996-19-6