Drukuj
4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR400604-1G OR400604-250MG
APOSOR400604-1GEA 4970 PLN
APOSOR400604-1G APOSOR400604-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide 95%
4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide
Formuła: C₈H₈BrIO
MW: 326.957 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18905029
Numer CAS: 1379341-45-3