Drukuj
2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-iodobenzene
OR400517-5G OR400517-1G OR400517-250MG
APOSOR400517-5GEA 2120 PLN
APOSOR400517-5G APOSOR400517-1G APOSOR400517-250MG
2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅Br₂I
MW: 375.827 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12025461
Numer CAS: 1261649-03-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III