Drukuj
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR400396-1G OR400396-25G OR400396-5G
APOSOR400396-1GEA 131 PLN
APOSOR400396-1G APOSOR400396-25G APOSOR400396-5G
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
Formuła: C₇H₇BrN₂O₃
MW: 247.046 g/mol
Temp. topnienia: 119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18088521
Numer CAS: 10172-35-7