Drukuj
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR400381-1G OR400381-250MG
APOSOR400381-1GEA 4780 PLN
APOSOR400381-1G APOSOR400381-250MG
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole
Formuła: C₇H₄BrClN₂
MW: 231.477 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22558142
Numer CAS: 1360902-51-7