Drukuj
(4S)-2,2-Dioxido-4- benzyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR400337-1G OR400337-250MG OR400337-5G
APOSOR400337-1GEA 1160 PLN
APOSOR400337-1G APOSOR400337-250MG APOSOR400337-5G
(4S)-2,2-Dioxido-4- benzyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95%
(4S)-2,2-Dioxido-4- benzyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Formuła: C₁₄H₁₉NO₅S
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD28122848
Numer CAS: 1105712-07-9