Drukuj
4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR400330-1G OR400330-250MG OR400330-5G
APOSOR400330-1GEA 1740 PLN
APOSOR400330-1G APOSOR400330-250MG APOSOR400330-5G
4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-6-iodophenol
Formuła: C₆H₃BrClIO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD26895843
Numer CAS: 858855-18-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III