Drukuj
3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-methoxybenzene, 3-(Bromomethyl)-5-chlorophenyl methyl ether
OR400328-1G OR400328-250MG OR400328-5G
APOSOR400328-1GEA 812 PLN
APOSOR400328-1G APOSOR400328-250MG APOSOR400328-5G
3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
Formuła: C₈H₈BrClO
MW: 235.506 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08234654
Numer CAS: 885270-32-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 III