Drukuj
4-(Bromomethyl)-3,5-dibromobenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Carboxy-2,6-dibromobenzyl bromide, α,3,5-Tribromo-p-toluic acid
OR400310-1G OR400310-250MG
APOSOR400310-1GEA 1740 PLN
APOSOR400310-1G APOSOR400310-250MG
4-(Bromomethyl)-3,5-dibromobenzoic acid 95%
4-(Bromomethyl)-3,5-dibromobenzoic acid
Formuła: C₈H₅Br₃O₂
MW: 372.836 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28096537
Numer CAS: 1820607-63-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 III