Drukuj
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Carboxy-4-chlorothiophene
OR40031-250MG OR40031-1G OR40031-100MG
APOSOR40031-250MGEA 385 PLN
APOSOR40031-250MG APOSOR40031-1G APOSOR40031-100MG
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid 95%
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Formuła: C₅H₃ClO₂S
Temp. topnienia: 138…140 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00082876
Numer CAS: 59614-95-8