Drukuj
Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate 93%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Iodo-6-(methoxycarbonyl)benzyl bromide
OR400306-1G OR400306-250MG OR400306-5G
APOSOR400306-1GEA 1340 PLN
APOSOR400306-1G APOSOR400306-250MG APOSOR400306-5G
Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate 93%
Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate
Formuła: C₉H₈BrIO₂
MW: 354.967 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD27949192
Numer CAS: 312747-81-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III