Drukuj
4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Carboxy-3-chlorobenzyl bromide, α-Bromo-2-chloro-p-toluic acid
OR400301-1G OR400301-250MG OR400301-5G
APOSOR400301-1GEA 1350 PLN
APOSOR400301-1G APOSOR400301-250MG APOSOR400301-5G
4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
Formuła: C₈H₆BrClO₂
MW: 249.489 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18378710
Numer CAS: 290820-38-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III