Drukuj
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-3-(methylsulphonyl)benzene, 3-(Bromomethyl)phenyl methyl sulphone
OR40022-1G OR40022-250MG OR40022-5G
APOSOR40022-1GEA 1210 PLN
APOSOR40022-1G APOSOR40022-250MG APOSOR40022-5G
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₉BrO₂S
MW: 249.125 g/mol
Temp. topnienia: 72…74 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD12025160
Numer CAS: 82657-76-9
Jednostka: 1759
ADR: 8 III