Drukuj
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Methoxy-4-nitrophenyl)methanol
OR400214-5G OR400214-10G
APOSOR400214-5GEA 487 PLN
APOSOR400214-5G APOSOR400214-10G
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
Formuła: C₈H₉NO₄
MW: 183.161 g/mol
Temp. topnienia: 95…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007098
Numer CAS: 80866-88-2