Drukuj
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Formylphenyl methyl sulphone
OR40021-1G OR40021-5G OR40021-250MG
APOSOR40021-1GEA 218 PLN
APOSOR40021-1G APOSOR40021-5G APOSOR40021-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₈O₃S
MW: 184.212 g/mol
Temp. topnienia: 88.7…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11052329
Numer CAS: 43114-43-8