Drukuj
3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR400207-1G OR400207-250MG OR400207-5G
APOSOR400207-1GEA 981 PLN
APOSOR400207-1G APOSOR400207-250MG APOSOR400207-5G
3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
Formuła: C₈H₈Br₂
MW: 263.957 g/mol
Temp. topnienia: 58…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18204792
Numer CAS: 51719-69-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 III