Drukuj
2-Iodophenacyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR400132-1G OR400132-250MG OR400132-5G
APOSOR400132-1GEA 2560 PLN
APOSOR400132-1G APOSOR400132-250MG APOSOR400132-5G
2-Iodophenacyl bromide 95%
2-Iodophenacyl bromide
Formuła: C₈H₆BrIO
MW: 324.941 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13194409
Numer CAS: 113258-84-7