Drukuj
Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR400123-10G OR400123-1G OR400123-5G
APOSOR400123-10GEA 2310 PLN
APOSOR400123-10G APOSOR400123-1G APOSOR400123-5G
Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate
Formuła: C₈H₆BrIO₂
MW: 340.941 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11870176
Numer CAS: 1261840-81-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III