Drukuj
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-chlorobenzene
OR400096-1G OR400096-5G OR400096-250MG
APOSOR400096-1GEA 870 PLN
APOSOR400096-1G APOSOR400096-5G APOSOR400096-250MG
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide 98%
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅Br₂Cl
MW: 284.376 g/mol
Temp. topnienia: 32.9…33.4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18390316
Numer CAS: 220453-60-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III