Drukuj
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR400092-1G OR400092-250MG
APOSOR400092-1GEA 3920 PLN
APOSOR400092-1G APOSOR400092-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide 95%
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide
Formuła: C₈H₈Br₂O
MW: 279.957 g/mol
Temp. topnienia: 60…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18390184
Numer CAS: 128828-86-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III