Drukuj
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-3-carboxyanisole, 2-Bromo-m-anisic acid
OR400074-1G OR400074-5G
APOSOR400074-1GEA 182 PLN
APOSOR400074-1G APOSOR400074-5G
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Formuła: C₈H₇BrO₃
Temp. topnienia: 153…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11848447
Numer CAS: 88377-29-1