Drukuj
5-Iodo-2-nitroanisole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Iodo-2-methoxy-1-nitrobenzene, 5-Iodo-2-nitrophenyl methyl ether, 4-Iodo-2-methoxynitrobenzene
OR400064-1G OR400064-5G
APOSOR400064-1GEA 464 PLN
APOSOR400064-1G APOSOR400064-5G
5-Iodo-2-nitroanisole
5-Iodo-2-nitroanisole
Formuła: C₇H₆INO₃
MW: 279.032 g/mol
Temp. topnienia: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18397934
Numer CAS: 860585-81-5