Drukuj
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR400062-25G OR400062-5G
APOSOR400062-25GEA 2320 PLN
APOSOR400062-25G APOSOR400062-5G
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅Br₂Cl
MW: 284.376 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12024978
Numer CAS: 33924-45-7