Drukuj
2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
OR399025-1G OR399025-250MG
APOSOR399025-1GEA 1970 PLN
APOSOR399025-1G APOSOR399025-250MG
2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
Formuła: C₈H₅BrN₂O₂
MW: 241.042 g/mol
Temp. topnienia: 61…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18392323
Numer CAS: 105018-28-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III