Drukuj
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
OR399023-1G OR399023-250MG
APOSOR399023-1GEA 1730 PLN
APOSOR399023-1G APOSOR399023-250MG
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Formuła: C₈H₅BrN₂O₂
Temp. topnienia: 57…59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12963542
Numer CAS: 105003-96-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III