Drukuj
2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR399016-1G OR399016-5G
APOSOR399016-1GEA 203 PLN
APOSOR399016-1G APOSOR399016-5G
2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
2-Bromo-3-iodobenzoic acid
Formuła: C₇H₄BrIO₂
MW: 326.914 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11036150
Numer CAS: 855198-37-7