Drukuj
4-[Methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-(N,O-Dimethylhydroxylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 4-Borono-(N-methoxy-N-methyl)benzamide
OR3967-100G OR3967-25G OR3967-5G
APOSOR3967-100GEA 4190 PLN
APOSOR3967-100G APOSOR3967-25G APOSOR3967-5G
4-[Methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 97%
4-[Methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formuła: C₉H₁₂BNO₄
MW: 209.007 g/mol
Temp. topnienia: 118…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115671
Numer CAS: 179055-26-6