Drukuj
1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Carboxy-1-methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole
OR3885-1G OR3885-250MG
APOSOR3885-1GEA 1270 PLN
APOSOR3885-1G APOSOR3885-250MG
1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formuła: C₉H₈N₂O₂S
Temp. topnienia: 156…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08271952
Numer CAS: 869901-15-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III