Drukuj
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3815-1G OR3815-250MG
APOSOR3815-1GEA 508 PLN
APOSOR3815-1G APOSOR3815-250MG
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole
Formuła: C₉H₁₀N₂O
Temp. Wrzenia: 128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08060470
Numer CAS: 1578-96-7