Drukuj
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,5-Dimethyl-4-formyl-1,3-oxazole, 2,5-Dimethyloxazole-4-carbaldehyde
OR3802-1G OR3802-250MG
APOSOR3802-1GEA 2150 PLN
APOSOR3802-1G APOSOR3802-250MG
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde
Formuła: C₆H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 38…40 °C (0,2 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03923827
Numer CAS: 92901-88-7