Drukuj
4-(3-Bromobenzyl)morpholine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-[(3-Bromophenyl)methyl]morpholine
OR3762-5G OR3762-1G
APOSOR3762-5GEA 479 PLN
APOSOR3762-5G APOSOR3762-1G
4-(3-Bromobenzyl)morpholine
4-(3-Bromobenzyl)morpholine
Formuła: C₁₁H₁₄BrNO
Gęstość: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00979456
Numer CAS: 364793-82-8