Drukuj
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR370039-100MG OR370039-1G OR370039-250MG
APOSOR370039-100MGEA 1390 PLN
APOSOR370039-100MG APOSOR370039-1G APOSOR370039-250MG
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one ≥98%
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one
Formuła: C₁₄H₁₆N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15527014
Numer CAS: 205058-78-2