Drukuj
3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Amino-5-chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one
OR370009-1G OR370009-5G
APOSOR370009-1GEA 516 PLN
APOSOR370009-1G APOSOR370009-5G
3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone ≥98%
3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone
Formuła: C₆H₇ClN₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28130270
Numer CAS: 1441769-24-9