Drukuj
4-Acridinecarboxylic acid ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Acridine-4-carboxylic acid
OR370004-100MG OR370004-1G OR370004-250MG
APOSOR370004-100MGEA 392 PLN
APOSOR370004-100MG APOSOR370004-1G APOSOR370004-250MG
4-Acridinecarboxylic acid ≥98%
4-Acridinecarboxylic acid
Formuła: C₁₄H₉NO₂
MW: 223.227 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD21340176
Numer CAS: 31327-97-6